2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
445030010
445030050
ACRO445030010EA
4490
CZK
ACRO445030010
ACRO445030050
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₆BFO₃ Bod varu: 105…113 °C (,1 mmHg) Bod tání: 32…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11867877 CAS číslo: 1112208-82-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Low melting solid or viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...