Tisk…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
444960010 444960050
ACRO444960010EA 2800 CZK
ACRO444960010 ACRO444960050
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₂BNO₂
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663854
CAS číslo: 171364-78-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light green to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure