Tisk…

2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

444920010 444920050
ACRO444920010EA 6030 CZK
ACRO444920010 ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₄
Bod tání: 39…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788240
CAS číslo: 214360-59-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR