4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-carbamoylphenyl)boronic Acid, 4-Aminocarbonylphenylboronic acid
444900050
444900250
ACRO444900050EA
5190
CZK
ACRO444900050
ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BNO₃ Bod tání: 242…252 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411940 CAS číslo: 123088-59-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain varying amounts of anhydrides |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |