Tisk…
Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
444880010 444880050
ACRO444880010EA 3330 CZK
ACRO444880010 ACRO444880050
Potassium ethyltrifluoroborate 97%
Potassium ethyltrifluoroborate
Vzorec: C₂H₅BF₃K
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112713
CAS číslo: 44248-07-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥260 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure