Tisk…
Potassium cyclopropyltrifluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
444870010 444870050
ACRO444870010EA 3340 CZK
ACRO444870010 ACRO444870050
Potassium cyclopropyltrifluoroborate 97%
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Vzorec: C₃H₅BF₃K
MW: 147.98
Bod tání: 348…350 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09265031
CAS číslo: 1065010-87-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure