Tisk…
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
444860010 444860050
ACRO444860010EA 7060 CZK
ACRO444860010 ACRO444860050
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Vzorec: C₂H₂BF₃KN
Bod tání: 151…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052818
CAS číslo: 888711-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 156 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure