Tisk…
4-Iodo-o-anisidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010 444800050
ACRO444800010EA 5230 CZK
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈INO
MW: 249,490 g/mol
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044438
CAS číslo: 338454-80-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure