2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
445210010
445210050
ACRO445210010EA
2210
CZK
ACRO445210010
ACRO445210050
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₆BNO₄ Bod tání: 45…47 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179447 CAS číslo: 190788-59-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |