Tisk…
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445200010 445200050
ACRO445200010EA 8420 CZK
ACRO445200010 ACRO445200050
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11054039
CAS číslo: 888721-86-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure