4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
444720010
444720050
ACRO444720010EA
9380
CZK
ACRO444720010
ACRO444720050
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₅BFNO₂ MW: 247.08 g/mol Bod tání: 83…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09998162 CAS číslo: 1035235-29-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 87 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |