Tisk…
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Carbamic acid,N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]-,1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)carbamate, 2-(BOC-Amino)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
444660010 444660050
ACRO444660010EA 4340 CZK
ACRO444660010 ACRO444660050
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₅BN₂O₄
MW: 320.196 g/mol
Bod tání: 203…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781162
CAS číslo: 910462-31-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 208 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure