Tisk…

4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester

444500010 444500050
ACRO444500010EA 7690 CZK
ACRO444500010 ACRO444500050
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237,08 g/mol
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033884
CAS číslo: 819058-34-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR