Tisk…
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444490010 444490050
ACRO444490010EA 5340 CZK
ACRO444490010 ACRO444490050
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237.08
Bod tání: 163…166 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09951877
CAS číslo: 819057-45-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure