Tisk…
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
444480010 444480050
ACRO444480010EA 6990 CZK
ACRO444480010 ACRO444480050
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BClNO₂
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864184
CAS číslo: 877160-63-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %