Tisk…
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
444470010 444470050
ACRO444470010EA 8570 CZK
ACRO444470010 ACRO444470050
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BClNO₂
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06795672
CAS číslo: 1073371-77-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure