Tisk…

4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl

444460010 444460050
ACRO444460010EA 4640 CZK
ACRO444460010 ACRO444460050
4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,6700 g/mol
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00477989
CAS číslo: 135-68-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR