4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
444430010
444430050
ACRO444430010EA
2430
CZK
ACRO444430010
ACRO444430050
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₁₉BO₃ Bod varu: 80 °C (,1Torr) Bod tání: 59…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05863922 CAS číslo: 171364-81-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |