Tisk…
Xylen (směs izomerů), technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO444240050EA 1870 CZK
ACRO444240050
Xylen (směs izomerů), technická kvalita
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Bod varu: 136…140 °C (760 mmHg)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,865 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.860 to 0.875 kg/l
GC ≥98.5 % (Mixture of isomers)