Tisk…
Etylenglykol, technical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
444230010 444230050
ACRO444230010EA 1050 CZK
ACRO444230010 ACRO444230050
Etylenglykol, technical
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07
Bod varu: 196…198 °C (760 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1.113 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %