Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
444080010 444080050
ACRO444080010EA 2980 CZK
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159641
CAS číslo: 5952-92-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %