2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
444040010
444040050
ACRO444040010EA
7100
CZK
ACRO444040010
ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Vzorec:
C₆H₈N₂OS Bod tání: 75…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03844445 CAS číslo: 1005-28-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 78 °C |
GC | ≥96.0 % |