Tisk…
Cyclopropylacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
443780010 443780050
ACRO443780010EA 2570 CZK
ACRO443780010 ACRO443780050
Cyclopropylacetic acid 97%
Cyclopropylacetic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 60…61 °C (29 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041544
CAS číslo: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %