Tisk…
2-Methylisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
443490010 443490050
ACRO443490010EA 2670 CZK
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinic acid 97%
2-Methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00513435
CAS číslo: 4021-11-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %