1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
443410010
443410050
ACRO443410010EA
876
CZK
ACRO443410010
ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₄F₃IO Bod varu: 72…74 °C (15 mmHg) Hustota: 1,84 g/cm³ Bod vzplanutí: 78 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00042411 CAS číslo: 103962-05-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...