Tisk…
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
444520010 444520050
ACRO444520010EA 3790 CZK
ACRO444520010 ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₃H₄IN₃
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22422021
CAS číslo: 81542-51-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure