Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
443170010
443170050
ACRO443170010EA
813
CZK
ACRO443170010
ACRO443170050
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014611 CAS číslo: 6164-79-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to light orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 63 °C |
GC | ≥96.0 % |