4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
443160050
443160250
ACRO443160050EA
3230
CZK
ACRO443160050
ACRO443160250
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₃ClFN Bod varu: 142…143 °C (760 mmHg) Bod tání: 27…24 °C Bod vzplanutí: 28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03453233 CAS číslo: 2546-56-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |