Tisk…
Chlorbenzen, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
443000010 443001000
443000010.EA 3060 CZK
443000010. 443001000.
Chlorbenzen, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Chlorbenzen
Vzorec: C₆H₅Cl
Bod varu: 131 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,1075 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000530
CAS číslo: 108-90-7
UN: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %