Tisk…
1,2-Dimetoxyethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
442980010 442981000
442980010.EA 11290 CZK
442980010. 442981000.
1,2-Dimetoxyethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
1,2-Dimetoxyethan
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,867 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008502
CAS číslo: 110-71-4
UN: 2252
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT