Boc-N-methyl-D-alanine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Boc-N-Me-Ala-OH, N-Boc-N-methyl-L-alanine
442930010
442930050
ACRO442930010EA
2260
CZK
ACRO442930010
ACRO442930050
Boc-N-methyl-D-alanine 99%
Boc-N-methyl-D-alanine
Vzorec:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203.2 g/mol Bod tání: 88…92 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037242 CAS číslo: 16948-16-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -29° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in EtOH) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |