Tisk…
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
442920010 442920050
ACRO442920010EA 1110 CZK
ACRO442920010 ACRO442920050
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride 99%
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Bod tání: 206…216 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035524
CAS číslo: 13404-22-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 to ≤101.5 %
Specific optical rotation +1.2° to +1.6° (20°C, 589 nm) (c=2 in EtOH)