Tisk…
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: H-γ-Abu-OMe.HCl
442910250 442911000
ACRO442910250EA 3600 CZK
ACRO442910250 ACRO442911000
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Bod tání: 118…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043270
CAS číslo: 13031-60-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %