Tisk…
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
442740010 442740050
ACRO442740010EA 4310 CZK
ACRO442740010 ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₉ClFN
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038718
CAS číslo: 136725-53-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)