N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010
442730050
ACRO442730010EA
2830
CZK
ACRO442730010
ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Vzorec:
C₈H₁₈N₂O₂ Bod varu: 94…96 °C (,2Torr) Bod tání: 22 °C Hustota: 0,998 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210021 CAS číslo: 75178-96-0 UN: 3259 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |