Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
442660050 442660250
ACRO442660050EA 1800 CZK
ACRO442660050 ACRO442660250
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Bod varu: 220…223 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,697 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236205
CAS číslo: 54962-75-3
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %