N-Boc-L-serine, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
442560050
442560250
ACRO442560050EA
1480
CZK
ACRO442560050
ACRO442560250
N-Boc-L-serine, anhydrous 99%
N-Boc-L-serine
Vzorec:
C₈H₁₅NO₅ MW: 205.21 g/mol Bod tání: 84…89 °C Bod vzplanutí: 186 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00150501 CAS číslo: 3262-72-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water) |