Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
442550050 442550250
ACRO442550050EA 3140 CZK
ACRO442550050 ACRO442550250
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Bod varu: 210…212 °C (760 mmHg)
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00023199
CAS číslo: 4472-44-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %