Tisk…
Acetoacetamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetylacetamide, 3-Oxobutanamide, 3-oxobutyramide
442541000 442545000
ACRO442541000EA 1100 CZK
ACRO442541000 ACRO442545000
Acetoacetamide 97%
Acetoacetamide
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101.105 g/mol
Bod tání: 53…56 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025528
CAS číslo: 5977-14-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
HPLC ≥96.0 %