Tisk…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
442470010 442470050
ACRO442470010EA 1710 CZK
ACRO442470010 ACRO442470050
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.14
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042155
CAS číslo: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %