Tisk…
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
442460100 442460500
ACRO442460100EA 1560 CZK
ACRO442460100 ACRO442460500
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Bod varu: 166…167 °C (4Torr)
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00028016
CAS číslo: 6793-92-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %