Tisk…
5-Methoxyanthranilic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
443340010 443340050
ACRO443340010EA 2020 CZK
ACRO443340010 ACRO443340050
5-Methoxyanthranilic acid 97%
5-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016509
CAS číslo: 6705-03-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %