1,2-Dichlorethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
443010010
443011000
443010010.EA
3830
CZK
443010010.
443011000.
1,2-Dichlorethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
1,2-Dichloroethane
Vzorec:
ClH₂CCH₂Cl Bod varu: 81…85 °C (760 mmHg) Bod tání: –35 °C Hustota: 1,25 g/cm³ Bod vzplanutí: 13 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS číslo: 107-06-2 UN: 1184 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |