Tisk…
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
442290050 442290250
ACRO442290050EA 4010 CZK
ACRO442290050 ACRO442290250
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Bod tání: 212…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152229
CAS číslo: 15864-32-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %