Tisk…
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
442280010 442280050
ACRO442280010EA 2680 CZK
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03 g/mol
Bod tání: 31…33 °C
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142822
CAS číslo: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %