Tisk…

3-Thiophenemethanol 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol

442240050 442240250
ACRO442240050EA 2700 CZK
ACRO442240050 ACRO442240250
3-Thiophenemethanol 97%
3-Thiophenemethanol
Vzorec: C₅H₆OS
MW: 114.17
Bod varu: 73 °C (6Torr)
Hustota: 1.211 g/cm³
Bod vzplanutí: 100.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014534
CAS číslo: 71637-34-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR