2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
442200010
442200050
ACRO442200010EA
1640
CZK
ACRO442200010
ACRO442200050
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182.18 Bod tání: 59…61 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001595 CAS číslo: 605-94-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to red Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 62 °C |
HPLC | ≥97.5 % |