(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, H-Phg-OMe·HCl, L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
442190100
442190500
ACRO442190100EA
1060
CZK
ACRO442190100
ACRO442190500
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₂ClNO₂ MW: 201.65 g/mol Bod tání: 200 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00077158 CAS číslo: 15028-39-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +131° to +137° (20°C, 589 nm) (c=1,MeOH) |