Tisk…
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
442170010 442170050
ACRO442170010EA 2500 CZK
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
3-Fluoro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Bod varu: 70 °C (25Torr)
Hustota: 1,255 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410686
CAS číslo: 40273-47-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %