Tisk…
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
442150010 442150050
ACRO442150010EA 3760 CZK
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Bod varu: 140 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,456 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039345
CAS číslo: 34941-91-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %